Learn More
Complejo bis-(2-metilalilo)ciclocta-1,5-dieno de rutenio(II), 30-32 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10638314 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10638314 1 g Frasco de vidrio 1 g
10451491 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10638314 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295780010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12289-94-0 | C16H26Ru | 319.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12289-94-0
Fórmula molecular C16H26Ru
Peso molecular (g/mol) 319.45
Número MDL MFCD00216965
Clave InChI POYBJJLKGYXKJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 91884701
Nombre IUPAC (5Z)-cicloocta-1,5-dieno; 2-metanidilprop-1-eno; rutenio(2+)
SMILES [Ru++].Cc(:c):c.Cc(:c):c.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1, 5-diene ruthenium(II) complex
Nombre de nota 30-32% Ru
Punto de fusión 81°C to 85°C
Color Beige-marrón a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.44
Porcentaje de pureza 30-32% Ru
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium(II) complex
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.