Learn More
(1,5-Ciclooctadieno)rutenio(II) de bis(2-metilalilo), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477625 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15477625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26891.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12289-94-0 | C16H26Ru | 319.45 g/mol
Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) is used as a catalyst and pharmaceutical intermediate. It is also used as a precatalysts for asymmetric and Cross-Coupling Catalysis reactions, and in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (1,5-ciclooctadieno)rutenio(II) de bis(2-metilalilo) se utiliza como catalizador y como intermedio farmacéutico. También se utiliza como precatalizadores para reacciones de catálisis asimétricas y de acoplamiento cruzado, y en la síntesis química orgánica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
CAS 12289-94-0
Punto de fusión 83°C to 86°C
Fórmula molecular C16H26Ru
Número MDL MFCD00216965
Cantidad 1 g
Número UN UN3395
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo (1,5-Cyclooctadiene)bis(2-methylallyl)ruthenium(II); Ruthenium(II) bis(2-methylallyl) 1,5-cyclooctadiene complex
Información de solubilidad It is soluble in water.
Clave InChI POYBJJLKGYXKJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ru++].Cc(:c):c.Cc(:c):c.C1C\C=C/CC\C=C/1
Nombre IUPAC (5Z)-cicloocta-1,5-dieno; 2-metanidilprop-1-eno; rutenio(2+)
Peso molecular (g/mol) 319.45
PubChem CID 91884701
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.45