Learn More
Éter de bis(2-dimetilaminoetil), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382327 50 g 50 g
11372327 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09884.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3033-62-3 | C8H20N2O | 160.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3033-62-3
Fórmula molecular C8H20N2O
Peso molecular (g/mol) 160.26
Número MDL MFCD00059199
Clave InChI GTEXIOINCJRBIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-dimethylaminoethyl ether, niax catalyst al, kalpur pc, toyocat ets, niax a 1, texacat zf 20, dabco bl 19i, dabco bl 11, dabco bl 19
PubChem CID 18204
Nombre IUPAC 2-[2-(dimetilamino)etoxi]-N,N-dimetiletanamina
SMILES CN(C)CCOCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-dimethylaminoethyl) ether
Densidad 0.85
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Índice de refracción 1.43
Cantidad 50 g
Número UN UN2922
Beilstein 1739668
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.26
Porcentaje de pureza 98%