Learn More
Éter de bis(2-dimetilaminoetil), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372327 10 g 10 g
11382327 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09884.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3033-62-3 | C8H20N2O | 160.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3033-62-3
Fórmula molecular C8H20N2O
Peso molecular (g/mol) 160.26
Número MDL MFCD00059199
Clave InChI GTEXIOINCJRBIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-dimethylaminoethyl ether, niax catalyst al, kalpur pc, toyocat ets, niax a 1, texacat zf 20, dabco bl 19i, dabco bl 11, dabco bl 19
PubChem CID 18204
Nombre IUPAC 2-[2-(dimetilamino)etoxi]-N,N-dimetiletanamina
SMILES CN(C)CCOCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-dimethylaminoethyl) ether
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2922
Beilstein 1739668
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.26
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(2-dimethylaminoethyl) ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-dimethylaminoethyl) ether