Learn More
Copolímero de bis(2-cloroetil)éter-4,4'-dihidroxidifenil sulfona, TRC
Código de producto. 30006986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006986 10 g 10 g
30011476 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41897010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190078-71-8
Fórmula molecular (C16 H16 O5 S)n C12 H10 O4 S
Sinónimo alpha-[4-[(4-hydroxyphenyl)sulfonyl]phenyl]-omega-hydroxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyloxy-1,2-ethanediyloxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenylene)
Nombre IUPAC polímero de difenol 4,4'-((oxibis(etano-2,1-diilo))bis(oxy))bis(4,1-fenilenosulfonil))difenol
SMILES O=S(C1=CC=C(O)C=C1)(C2=CC=C(OCCOCCOC3=CC=C(S(C4=CC=C(O)C=C4)(=O)=O)C=C3)C=C2)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-chloroethyl)ether-4,4'-dihydroxydiphenyl Sulfone Copolymer
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H26O9S2/c29-21-1-9-25(10-2-21)38(31,32)27-13-5-23(6-14-27)36-19-17-35-18-20-37-24-7-15-28(16-8-24)39(33,34)26-11-3-22(30)4-12-26/h1-16,29-30H,17-20H2