Learn More
Birch pollen Bet V1 Antibody (M0418) - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18687107 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18687107 0.025 mg 25 microgramos
18652169 0.05 mg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18687107 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP3090120.025mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Human Monoclonal Antibody
Birch pollen Bet V1 Monoclonal specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA∣X-Ray Crystallography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Birch pollen Bet V1
Aplicaciones ELISA, X-Ray Crystallography
Clasificación Monoclonal
Clon M0418
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Especie del huésped Human
Inmunógeno Bet v 1-A, a major allergen of the European white birch.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Plant
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgE λ