Descripción
Birch pollen Bet V1 Monoclonal specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Birch pollen Bet V1 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | BV16 |
| Conjugado | mFluor Violet 450 SE |
| Dilución | Western Blot, ELISA |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Birch pollen Bet V1-A, a major allergen of the European white birch. |
| Mostrar más |