Learn More
Bifenileno, +99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712491 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10381474 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 279742500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    119.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 86.35€
    41% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 259-79-0 | Molecular Formula: C12H8 | Molecular Weight: 152.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 259-79-0
Fórmula molecular C12H8
Peso molecular (g/mol) 152.2
Número MDL MFCD00001110
Clave InChI IFVTZJHWGZSXFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylene, cyclobutadibenzene, dibenzocyclobutadiene, 1,1'-biphenylene, unii-0z64i7d5m2, 8ci 9ci, biphenylen, biphenylene, biphenylene, 99+%, pubchem9106
PubChem CID 9214
ChEBI CHEBI:33079
Nombre IUPAC bifenileno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenylene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 109°C to 112°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Beilstein 05, 298
Información de solubilidad Solubility in water: 9.60mg/l (calc). Other solubilities: organic solvents general
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Biphenylene
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.