Learn More
Bifenilo, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10784361 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10784361 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10784361 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/2975/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 92-52-4
Punto de fusión 68°C
Color Blanco
Punto de ebullición 255°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C12H10
Número MDL 3054
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Biphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.