Learn More
Bifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473983
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473983 5000 g 5000 g
11463983 250 g 250 g
11453983 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11473983 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10265.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 92-52-4 | C12H10 | 154.21 g/mol
Biphenyl used in combination with Li metal for the generation of activated Ca metal. It is also used as important starting material for the production of polychlorinated biphenyls. It is also an intermediate for the production of a host of other organic compounds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es el bifenilo utilizado en combinación con el metal de Li para generar metal de Ca activado. También se usa como un importante material de partida para la producción de bifenilos policlorados. También es un intermedio en la producción de una serie de otros compuestos orgánicos.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener en un recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-52-4
Fórmula molecular C12H10
Peso molecular (g/mol) 154.21
Número MDL MFCD00003054
Clave InChI ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo biphenyl, phenylbenzene, diphenyl, 1,1'-diphenyl, bibenzene, lemonene, xenene, phenador-x, tetrosin ly, carolid al
PubChem CID 7095
ChEBI CHEBI:17097
Nombre IUPAC 1,1'-bifenilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl
Punto de fusión 69°C to 72°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 254°C to 255°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Olor Pleasant
Cantidad 5000 g
Número UN UN3077
Beilstein 1634058
Índice Merck 14,3314
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 99%