Learn More
Bifenil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10469010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10469010 250 g Frasco de plástico 250 GR
10224180 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10686744 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10469010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106252500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 92-52-4 | C12H10 | 154.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-52-4
Fórmula molecular C12H10
Peso molecular (g/mol) 154.21
Número MDL MFCD00003054
Clave InChI ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bifenilo, fenilbenceno, difenilo, 1,1'-difenilo, bibenceno, limoneno, xeneno, tetrosina li, tetrosin ly, carolid al
PubChem CID 7095
ChEBI CHEBI:17097
Nombre IUPAC 1,1'-bifenilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifenilo
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión De 68.0 °C a 72.0 °C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 255.0 °C
Temperatura de inflamación 113 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5C6H5
Cantidad 250 g
Beilstein 05, 578
Índice Merck 15, 3344
Información de solubilidad Solubilidad en agua: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 99 %
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Biphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.