Learn More
R&D Systems™ Biotin-geldanamycin
Código de producto. 18229910 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18229910 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18229910 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NB11081560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    511.05€
    433.65€ / 1 miligramos
    Ahorro 77.40€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°. Avoid freeze/thaw cycles.
Línea de productos Novus
Cantidad 1 mg
Para utilizar con (aplicación) Synthetic Geldanamycin-Biotin 98% Pure. Purple Solid. Soluble in DMSO.
Tipo Geldanamycin
Etiqueta o tinte Biotin