missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biotin Antibody (1D4-C5), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586436 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586436 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586436 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP323510DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Biotin Monoclonal antibody specifically detects Biotin in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Biotin
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1D4-C5
Conjugado DyLight 594
Dilución Flow Cytometry, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Vitamin B4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Biotinylated Limulus hemocyanin
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.