Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de puesta en marcha de cabinas de bioseguridad
Código de producto. 17970882
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Biosafety Cabinets
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17970882 Biosafety Cabinets 1 unidad
1 options
Código de producto. 17970882 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor STARTBSCMVS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Servicio de puesta en marcha de cabina de bioseguridad sin prefiltro incluye certificación para NSF 49 en EE. UU. y EN12469 en Europa. En el Reino Unido, se debe agregar una prueba KI adecuada (BSCKI15S o BSCKI18L). Excluye montaje mayor.
  • Incluye desplazamiento y mano de obra, a menos que se necesiten desplazamientos extensos
  • Thermo Fisher Scientific El ingeniero realizará las siguientes tareas, a su llegada, dependiendo del equipo específico:
    • Comprobar que el equipo se ha manipulado y montado según el manual del usuario.
    • Compruebe que haya distancias adecuadas entre obstáculos, paredes, otros equipos, entradas, ventanas, salidas de aire y fuentes de luz, calor o flujo de aire excesivos.
    • Estabilice, equilibre, ancle y conecte a soportes de pared preinstalados (excluidos los anclajes sísmicos) con el hardware adecuado
    • Conectar a tierra y a la fuente de alimentación adecuada y otros equipos a través de conexiones apropiadas
    • Conectar a fuentes de gas inflamables y presurizadas, depósitos y fuentes de agua adecuadas, con accesorios, líneas, tuberías y otros equipos
    • Ejecute las instrucciones del manual de usuario del fabricante.
    • Conectar dispositivos de seguridad instalados de fábrica, como alarmas y sistemas de apoyo
    • Asegúrese de que el teclado, los controles, el menú de servicio y la interfaz de usuario funcionen
    • Configuración de los perfiles de usuario del equipo
    • Explicar los requisitos y procedimientos de funcionamiento, mantenimiento y limpieza.
    • Explicar las opciones de garantía y planes de servicio
    • Revisar las opciones de compra de mantenimiento preventivo anual y programarlo adecuadamente
  • El aparato debe ser desembalado e instalado en su lugar de uso, por el cliente, antes de que llegue el técnico; excluye el montaje principal (apilamiento de incubadoras y agitadores de CO2 pesados, montaje de soportes de cabina de bioseguridad y posicionamiento de la cabina sobre soportes)
  • Incluye certificación de cabinas de bioseguridad para NSF 49 en EE. UU. y EN12469 en Europa; en el Reino Unido, se debe agregar una prueba KI adecuada (BSCKI15S o BSCKI18L)
  • El cliente debe asegurarse de que el sitio esté debidamente preparado, con anticipación, incluidas las fuentes de suministro y las conexiones
  • Todos los trabajos adicionales, como el tiempo de espera o los trabajos correccionales, se facturarán adicionalmente de acuerdo con nuestra lista de precios de servicios válida reciente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Biosafety Cabinets
Tipo de producto Servicio de puesta en marcha