Learn More
Thermo Scientific Prueba de KI en cabina de bioseguridad - Fisherbrand Cabinas de bioseguridad
Código de producto. 30503418
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Prueba europea de KI
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30503418 Prueba europea de KI cada uno
1 options
Código de producto. 30503418 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor BSCKIFIS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Prueba europea KI Discus para Fisherbrand cabinas de bioseguridad para evaluar la protección del operador según normas y regulaciones.
  • Realizado de acuerdo con CEN BS EN12469:2000 (Tabla 5) para cabinas de seguridad microbiológica.
  • Evalúa la protección del operador/personal utilizando el método de prueba KI Discus.
  • Aplicable tanto durante la puesta en servicio como durante las pruebas de mantenimiento rutinario anual.
  • Alineado con las pautas regulatorias nacionales, incluida HSE (Reino Unido), que recomienda pruebas anuales.
De acuerdo con la norma europea para cabinas de seguridad microbiológica, CEN BS EN12469:2000 (Tabla - 5), la prueba KI Discus se establece como una prueba opcional para la protección del operador/personal. Esto se aplica tanto a la puesta en servicio como a las pruebas de mantenimiento rutinario anual. Sin embargo, siempre se deben respetar las regulaciones nacionales, ya que algunas regulaciones nacionales, como las de HSE (Reino Unido), recomiendan que la prueba KI Discus se realice al menos una vez al año.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cabinas de seguridad para productos biológicos
Duración 1 año
Tipo de producto Prueba europea de KI