Learn More
Unity Lab Services™ Servicio IQOQ de cabina de bioseguridad
Código de producto. 17927792
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cabinas de seguridad para productos biológicos
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17927792 Cabinas de seguridad para productos biológicos 1 unidad
1 options
Código de producto. 17927792 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor IOQBSCMVS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Servicio IQOQ para cabinas de bioseguridad clase II.
  • IQ: Verifica que el equipo, manuales, suministros y cualquier otro accesorio llegaron sin daños según lo especificado en la orden de venta.
  • Verifica que el equipo y cualquier otro accesorio estén montados e instalados. Cualquier evento anormal observado durante la CI se documenta en el protocolo de CI.
  • Verifica que el sitio de instalación y el entorno del equipo cumplan con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
  • La información de configuración para cada componente del sistema se registra.
  • La instalación de equipos NO está incluida.
  • OQ: Información de los componentes del sistema Se ha registrado información de configuración detallada para cada componente del sistema (según corresponda).
  • Verifica funciones importantes del equipo y garantiza que el equipo funcione según lo esperado por el fabricante y de conformidad con los estándares y requisitos.
  • La prueba clave varía según el estándar de certificación correspondiente (NSF49/EN12469/DIN12480). Ejemplos: fugas de filtros, DEHS, velocidad del aire, seguridad eléctrica, patrón de humo del flujo de aire, KI-DISCUS™ .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cabinas de seguridad para productos biológicos
Tipo de producto Servicios de IQ/OQ