Learn More
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Individuales
BIOPHARMA
Código de producto. 15861475 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 20 μl
De 2 a 200 μl
De 50 a 1000 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15861475 De 2 a 200 μl paquete de 100
15851475 De 0,1 a 20 μl paquete de 100
15871475 De 50 a 1000 μl paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15861475 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030010043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.15€
    35.10€ / paquete de 100
    Ahorro 4.05€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Las individuales son la combinación perfecta que da como resultado una fijación y expulsión de puntas de fuerza reducida con un sellado completo.
  • Con garantía de limpieza de PCR, estériles y ausencia de pirógenos, ATP y ADN
  • Para su uso en los sectores farmacéutico y alimentario, biología molecular y tecnología celular
  • Número de lote y fecha de caducidad en cada envase de ampollas
  • Cada lote de producción se ha inspeccionado de manera continua por un laboratorio independiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 2 a 200 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Color de gradilla Amarillo
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo epT.I.P.S.™ Individuales
Longitud (métrico) 53 mm
Declaraciones de limpieza Biopur™
Envase Individuales
Cantidad 100 puntas, envasadas individualmente
Código de color Amarillo
Línea de productos epT.I.P.S.