Learn More
Corning™ Kit de entorno de crecimiento celular endotelial BioCoat™
Descripción
Includes
Kit de entorno completo: 500 ml de medio de cultivo celular endotelial BD (medio MCDB 131 que contiene hidrocortisona, heparina y suero bovino fetal al 2 %; 5μ g de factor de crecimiento epidérmico de ratón liofilizado (EGF), grado de receptor; 100 mg de suplemento de crecimiento celular endotelial bovino liofilizado (ECGS); 50 mg de inhibidor de tripsina de soja liofilizado; cinco matraces de 75 cm2 de colágeno BD BioCoat Tipo I
Ideal para las células de la vena de cordón umbilical humano (HUVEC), la arteria pulmonar (HPAEC) y la aorta (HAEC), así como para las células del corazón fetal bovino (FBHEC). Las interacciones entre los componentes de la matriz extracelular y los factores de crecimiento desempeñan una función esencial en la determinación de la adaptación y las respuestas de células de mamíferos a sus microentornos tanto in vivo como in vitro.
- Las células se pueden subcultivar conforme a los procedimientos rutinarios, sembrar en sistemas de fermentación o utilizar en una gran variedad de bioensayos
- Integran medio con suero bajo especialmente formulado o sin suero, suplementos de cultivo y factores de crecimiento
- Cada lote de entorno se ha probado en un bioensayo y todos los componentes se han probado en cuanto a bacterias y hongos
Estos productos se han diseñado exclusivamente para investigación y no para fines de diagnóstico.
Construcción de sistemas de modelo para estudiar la angiogénesis, la aterosclerosis, la cicatrización de heridas y la toxicología in vitro
Información de órdenes
Los medios y el instrumental para células también están disponibles por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de entorno de crecimiento celular endotelial completo |
| Para utilizar con (aplicación) | Construcción de sistemas de modelo para estudiar la angiogénesis, la aterosclerosis, la cicatrización de heridas y la toxicología in vitro |
| Requisitos de almacenamiento | De 2° a 8 °C |