Learn More
Corning™ BioCoat™ 96Pocillos, tratamiento con colágeno tipo I, microplaca de fondo plano
Descripción
- Fuente: Cola de rata
- Tratado con TC
- Pocillo redondo y transparente
- Fondo plano
- Estéril
Para uso exclusivo en investigación.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SBS |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Área de cultivo | 0,32 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 5/paq., 50/caja |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |