Learn More
Ansell Guantes de nitrilo no estériles BioClean™ Synergy
Descripción
- Resistentes a una amplia variedad de productos químicos
- Sin polvo, azufre ni aceleradores
- Puño con reborde
- Fáciles de poner junto con otro guante
- Embalaje EasyTear sin partículas
- Fabricados en una planta con certificación ISO 9001:2015 y certificados (EU)2016/425 de módulo D
- Cumplen con la categoría 3 de la normativa (EU)2016/425 sobre equipos de protección individual de diseño complejo conforme a la directiva
- Procesados en un entorno NEBB con certificado ISO Clase 4
- Cumplen con los requisitos de la norma europea sobre guantes EN 420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 y EN421:2010
- Sus propiedades físicas cumplen con la norma europea sobre guantes de uso médico EN 455-2:2015
- Adecuados para el contacto con alimentos secos, alcohólicos y ácidos. Normativa (CE)1935/2004 y (CE) 2023/2006
Especificaciones
Especificaciones
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Sí |
| AQL | 1.5 |
| Color | Verde |
| Acabado exterior | Fully Textured |
| Finger Thickness (English) | 0.17 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | No |
| Material | Nitrilo |
| Mostrar más |
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.