Learn More
Ansell™ Alfombrillas adhesivas BioClean Supatac™
BIOPHARMA
Código de producto. 15248318
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18 x 45 in
36 x 45 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15248318 36 x 45 in paquete de 4
15228318 18 x 45 in paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15248318 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor STB3645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.00€
    159.27€ / paquete de 4
    Ahorro 125.73€
    44% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Las alfombrillas adhesivas Ansell™ BioClean Supatac™ están fabricadas en polietileno de baja densidad recubierto con un adhesivo acrílico antibacteriano a base de agua.
  • 30 capas numeradas
  • Adhesivo acrílico antibacteriano a base de agua
  • Disponible en diversos tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Fabricadas en una instalación que posee certificaciones ISO 9001:2008; procesadas en un entorno NEBB con certificado ISO de clase 5
Dimensiones (L x An) 36 x 45 in
Cantidad 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
Revestimiento de superficie Acabado antibacteriano
Grosor (métrico) 0,045 mm ± 0,005 mm
Color Azul
Material LDPE
Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.