Learn More
Nitritex™ Máscaras faciales con visera y tiras estériles BioClean™ Clearview
BIOPHARMA
Código de producto. 13131613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13131613 100/paq. paquete de 100
1 options
Código de producto. 13131613 Proveedor Nitritex™ N.º de proveedor VFM210L
Fecha estimada de envoi: 23-06-2027
Con una alta eficiencia de filtración de partículas y bacterias, las mascarillas con visera y tiras estériles BioClean™ Clearview, sin látex y con bajo nivel de formación de pelusas, combinan comodidad y una transpirabilidad excepcional. La visera antivaho, transparente y sin distorsiones proporciona protección adicional a los productos.
  • Mascarilla estéril con visera
  • Alta eficiencia de filtración de bacterias y partículas
  • Revestimiento antivaho
  • Visión sin distorsiones
  • Diseño de tira con cierre de clip para mayor comodidad
  • Estéril a SAL 10-6
  • Clase 10/ISO 4 y UE GMP grado A de salas limpias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Blanco
Fastening Type Tiras para las orejas con fijador
Material Polietileno, polipropileno
Tamaño Universal
Esterilidad Estéril
Modelo Plisado con protector de ojos, VFM210
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 2859, ISO 9001:2015, Clase 10/ISO 4 & EU GMP Grado A; esterilizado mediante gamma a SAL de 10-6
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Eficacia de filtro Alta filtración de bacterias y partículas
Para utilizar con (aplicación) Entornos críticos, laboratorio, investigación, producción y fabricación, biotecnología, dispositivos médicos, farmacéutica, semiconductores
Incluye Recubrimiento antivaho, visera sin distorsión
Sin látex Sí
Tipo de empaquetado Una pieza, bolsa interior de PE sellada; 25 bolsas interiores, bolsa exterior de PE sellada; Cuatro bolsas exteriores / cartón forrado (100 Pc .)
Cantidad 100/paq.