Learn More
Ansell Manguito para aislador/RABS de nitrilo estéril BioClean™
BIOPHARMA
Código de producto. 30002924
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
10
12
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30002924 8 paquete de 20
30002920 10 paquete de 20
30002917 12 paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30002924 Proveedor Ansell N.º de proveedor GSL20NITPP26
Fecha estimada de envoi: 12-07-2027
La funda aislante/RABS de nitrilo estéril es compatible con diversos sistemas de manguitos y viene en varios tamaños.
  • Calidad asegurada: La BioClean™ La funda de nitrilo estéril GSL15NITPP26 está envasada en tres bolsas para garantizar su integridad y se inspecciona visualmente al 100 %, lo que garantiza altos niveles de calidad.
  • Mayor versatilidad: Estas mangas protectoras de nitrilo son compatibles con una amplia gama de sistemas de puños, extendiendo la cobertura protectora al brazo.
  • Protección especializada: Además, son compatibles con autoclave, lo que ofrece protección para los brazos de los usuarios en condiciones de alta presión y alta temperatura.
  • Beneficios adicionales: Estas fundas de protección para brazos también presentan niveles extremadamente bajos de partículas y ofrecen excelentes propiedades ESD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated No
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Color Blanco
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Aislador, manguito RABS
Tamaño 8
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 0.50 mm
Para utilizar con (aplicación) Ciencias de la vida Salud Electrónica
Tamaño del puerto (imperial) 8 in
Longitud (imperial) 26 in
Longitud (métrico) 660 mm