Learn More
Ansell BioClean™ Guantes estériles de látex para salas blancas Prelude BPSL
BIOPHARMA
Código de producto. 17743999
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
5,5
6.5
7,5
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17743999 9 200 pares
17703999 5,5 200 pares
17713999 6.5 200 pares
17723999 7,5 200 pares
17733999 8,5 200 pares
17793989 10 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17743999 Proveedor Ansell N.º de proveedor BPSL9090
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Los guantes de látex estériles y sin polvo ofrecen comodidad para un uso prolongado. Recomendado para entornos de salas limpias de clase 10/ISO 4.
  • Látex de caucho natural
  • Ambidiestro
  • Fáciles de poner junto con otro guante
  • No particulado EasyTear™ embalaje
  • Superficie texturizada para un mayor agarre
  • Puño con reborde que mejora la estabilidad del brazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE 0598, contacto con alimentos, ISO 9001:2015, ISO 9001:2008, categoría III, NCA 1,5
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Color Natural
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Material Látex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0.20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, ISO 9001:2008
Modelo BPSL-9090
Serie BioClean™ Preludio BPSL
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm