Learn More
Ansell™ BioClean™ Coberturas farmacéuticas
Código de producto. 16227721
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
61 cm
76 cm
91 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
16227721 61 cm paquete de 100
16237721 76 cm paquete de 100
16247721 91 cm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16227721 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor BPC061
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ansell™ BioClean™ Las cubiertas farmacéuticas con elástico sin látex brindan protección al producto contra las impurezas ambientales durante el almacenamiento, el procesamiento y el transporte.
  • Barrera microbiana transpirable
  • Sin pelusa, resistente a la humedad y a las perforaciones.
  • Hilo de color resistente al IPA
  • Forma ajustada
  • Tiempo de secado rápido
  • Fácil de aplicar y retirar
  • Esterilizable en autoclave entre 121 y 127 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Procesado en un centro certificado por NEBB ISO Entorno de clase 4; Fabricado en unas instalaciones que albergan ISO 9001:2015 y PPER 2016/425 Módulo D
Color Blanco
Diámetro (métrico) 61 cm
Material Polietileno
Cantidad 10 cubiertas/bolsa interior, 10 bolsas interiores/caja.
Tres (3) años desde la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.