Learn More
Ansell Guantes aislantes/RABS estériles de nitrilo BioClean™
Código de producto. 16638917
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del puerto (imperial):
10 in
12 in
6 in
8 in
De 10 a 12 in
Tamaño del puerto (métrico):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
30,4 cm
De 25,4 a 30,5 cm
Modelo:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del puerto (imperial) Tamaño del puerto (métrico) Modelo unitSize
16638917 6 in 15,2 cm GGL15NIT59 paquete de 20
17362973 6 in 15,2 cm GGL15NIT59 cada uno
17372973 8 in 20,3 cm GGL20NIT59 cada uno
30002925 8 in 20,3 cm GGL20NIT59 paquete de 20
17874308 10 in 25,4 cm GGL10NIT59 paquete de 20
16894130 10 in 25,4 cm GGL10NIT59 cada uno
16490571 12 in 30,4 cm GGL36NIT59 cada uno
30002916 12 in 30,4 cm GGL36NIT59 paquete de 20
15925221 De 10 a 12 in De 25,4 a 30,5 cm GGL33NIT59 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
N/D
Código de producto. 16638917 Proveedor Ansell N.º de proveedor GGL15NIT59
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
N/D
Los guantes RABS/aislantes estériles están fabricados con nitrilo con bajos niveles de partículas y excelentes propiedades ESD. Diseñados para su uso en áreas de producción farmacéutica y fabricación de inyectables
  • ASTM Cumplimiento de la norma D6978-05: Resistencia química y a fármacos citotóxicos
  • 100% probado contra fugas de agua: integridad del guante garantizada
  • SAL (Nivel de garantía de esterilidad) de 10-6: Protección de manos estéril ultralimpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ASTM F739 No
Certificaciones/conformidad ASTM D6978
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 parte 2, categoría III
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Color Blanco
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0,6 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0,50 mm
Tipo de producto Guantes aislantes
Tamaño 9.75
Temperatura máx. (imperial) 14 °F a 248 °F
Temperature (Metric) Max -10 °C a 120 °C
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 0,50 mm
Para utilizar con (aplicación) Fabricación farmacéutica, investigación y desarrollo de laboratorios, materias primas y preparación, fabricación de biotecnología, departamento de procesamiento estéril, fabricación de semiconductores
Grip Design Suave
Manufacturing/QMS Audit Standards Normas de auditoría QMS de fabricación ISO 9001, módulo D del reglamento sobre EPI 2016/425
Modelo GGL15NIT59
Tamaño del puerto (imperial) 6 in
Tamaño del puerto (métrico) 15,2 cm
Serie GGL
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) -10 °C
Longitud (imperial) 33 in
Longitud (métrico) 84 cm
Diámetro del manguito (imperial) 5.1 in.
Diámetro del puño (métrico) 129 mm
Mostrar más Mostrar menos
N/D