Learn More
Ansell Guantes de aislamiento/RABS de sala limpia de nitrilo BioClean™
BIOPHARMA
Código de producto. 30002922
Change view
Click to view available options
Tamaño del puerto (imperial):
10 in
12/14 in
8/10 in
Tamaño del puerto (métrico):
25,4 cm
Entre 20,3 y 25,4 cm
Entre 30,5 y 35,6 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del puerto (imperial) Tamaño del puerto (métrico) unitSize
30002922 12/14 in Entre 30,5 y 35,6 cm paquete de 20
17332973 8/10 in Entre 20,3 y 25,4 cm cada uno
16619585 8/10 in Entre 20,3 y 25,4 cm paquete de 20
17322973 10 in 25,4 cm cada uno
30002921 10 in 25,4 cm paquete de 20
17352973 12/14 in Entre 30,5 y 35,6 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30002922 Proveedor Ansell N.º de proveedor CGL36NIT59
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes para aislador/RABS para sala limpia de nitrilo BioClean™ están fabricados con nitrilo con niveles increíblemente bajos de partículas y excelentes propiedades de ESD. Diseñados para su uso en áreas de fabricación de inyectables y producción farmacéutica, nuestros guantes de serie CGL se procesan y envasan en salas limpias.
  • Probados frente a ASTM D6978-05 para la manipulación de fármacos químicos
  • 100 % a prueba de fugas de agua
  • La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
  • Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
  • Compatibles con autoclave
  • Lavados y envasados en salas limpias ISO 4
  • Resistentes a VHP, IPA y desinfectantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificaciones/conformidad ISO 4
Color Blanco
Laboratory/Cleanroom Use Sala limpia
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tamaño 9,75
Grosor (imperial) 24 mil
Grosor (métrico) 0,60 mm
Modelo Guantes para aislador/RABS para sala limpia de nitrilo BioClean™ CGL
Tamaño del puerto (imperial) 12/14 in
Tamaño del puerto (métrico) Entre 30,5 y 35,6 cm
Serie Guantes para aislador/RABS para sala limpia de nitrilo BioClean™ CGL
Longitud (imperial) 33 in
Longitud (métrico) 84 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.