Learn More
Ansell Guantes de aislamiento/RABS de sala limpia de nitrilo BioClean™
Código de producto. 17322973
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del puerto (imperial):
10 in
12/14 in
8/10 in
Tamaño del puerto (métrico):
25,4 cm
Entre 20,3 y 25,4 cm
Entre 30,5 y 35,6 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del puerto (imperial) Tamaño del puerto (métrico) Tamaño de la unidad
17322973 10 in 25,4 cm cada uno
17332973 8/10 in Entre 20,3 y 25,4 cm cada uno
16619585 8/10 in Entre 20,3 y 25,4 cm paquete de 20
30002921 10 in 25,4 cm paquete de 20
30002922 12/14 in Entre 30,5 y 35,6 cm paquete de 20
17352973 12/14 in Entre 30,5 y 35,6 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17322973 Proveedor Ansell N.º de proveedor CGL10NIT59
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los guantes para aislador/RABS para sala limpia de nitrilo BioClean™ están fabricados con nitrilo con niveles increíblemente bajos de partículas y excelentes propiedades de ESD. Diseñados para su uso en áreas de fabricación de inyectables y producción farmacéutica, nuestros guantes de serie CGL se procesan y envasan en salas limpias.
  • Probados frente a ASTM D6978-05 para la manipulación de fármacos químicos
  • 100 % a prueba de fugas de agua
  • La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
  • Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
  • Compatibles con autoclave
  • Lavados y envasados en salas limpias ISO 4
  • Resistentes a VHP, IPA y desinfectantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ASTM F739 No
Certificaciones/conformidad ASTM D6978
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 parte 2, categoría III
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Color Blanco
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0,6 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo, con inmersión de látex
Palm Thickness (English) 0,5 mil
Palm Thickness (Metric) 20 mm
Tamaño 9,75
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 0,50 mm
Para utilizar con (aplicación) Fabricación farmacéutica, investigación y desarrollo de laboratorios, materias primas y preparación, fabricación de biotecnología, fabricación de semiconductores
Manufacturing/QMS Audit Standards Normas de auditoría QMS de fabricación ISO 9001, módulo D del reglamento sobre EPI 2016/425
Tipo de empaquetado Bolsas de PE, caja de polietileno Correx
Tamaño del puerto (imperial) 10 in
Tamaño del puerto (métrico) 25,4 cm
Serie CGL
Longitud (imperial) 33 in
Longitud (métrico) 84 cm