Learn More
Ansell Guantes de aislamiento/RABS de sala limpia de nitrilo BioClean™
BIOPHARMA
Código de producto. 16619585
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del puerto (imperial):
10 in
12/14 in
8/10 in
Tamaño del puerto (métrico):
25,4 cm
Entre 20,3 y 25,4 cm
Entre 30,5 y 35,6 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del puerto (imperial) Tamaño del puerto (métrico) unitSize
16619585 8/10 in Entre 20,3 y 25,4 cm paquete de 20
17332973 8/10 in Entre 20,3 y 25,4 cm cada uno
17322973 10 in 25,4 cm cada uno
30002921 10 in 25,4 cm paquete de 20
30002922 12/14 in Entre 30,5 y 35,6 cm paquete de 20
17352973 12/14 in Entre 30,5 y 35,6 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16619585 Proveedor Ansell N.º de proveedor CGL20NIT59
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes para aislador/RABS para sala limpia de nitrilo BioClean™ están fabricados con nitrilo con niveles increíblemente bajos de partículas y excelentes propiedades de ESD. Diseñados para su uso en áreas de fabricación de inyectables y producción farmacéutica, nuestros guantes de serie CGL se procesan y envasan en salas limpias.
  • Probados frente a ASTM D6978-05 para la manipulación de fármacos químicos
  • 100 % a prueba de fugas de agua
  • La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
  • Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
  • Compatibles con autoclave
  • Lavados y envasados en salas limpias ISO 4
  • Resistentes a VHP, IPA y desinfectantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4
Color Blanco
Uso en laboratorio/sala limpia Sala limpia
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tamaño 9,75
Grosor (imperial) 24 mil
Grosor (métrico) 0,60 mm
Modelo Guantes para aislador/RABS para sala limpia de nitrilo BioClean™ CGL
Tamaño del puerto (imperial) 8/10 in
Tamaño del puerto (métrico) Entre 20,3 y 25,4 cm
Serie Guantes para aislador/RABS para sala limpia de nitrilo BioClean™ CGL
Longitud (imperial) 33 in
Longitud (métrico) 84 cm