Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo estériles BioClean Nitramax™
BIOPHARMA
Código de producto. 15238208
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
100 PR
100 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15238208 8 100 pares
15208208 7 100 pares
15228208 7,5 100 pares
15248208 8,5 100 pares
15258208 9 100 pares
15298198 6,5 100 PR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15238208 Proveedor Nitritex™ N.º de proveedor BNMS80
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ofrece una protección total del brazo.Los guantes de nitrilo estériles Nitritex™ BioClean Nitramax™ son guante desechable sin látex de longitud hasta el hombro que proporcionan comodidad, propiedades antiestáticas y resistencia a una amplia gama de productos químicos.
  • Resistentes a una amplia gama de productos químicos
  • El guante de longitud hasta el hombro (600 mm) proporciona una protección total del brazo
  • Sin polvo ni látex
  • Excelentes propiedades antiestáticas
  • Puño con reborde
  • Embalaje EasyTear™ sin partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC) 1935/2004 y (EC) 2023/2006
Color Blanco
Desechables Sí
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Grado EU GMP Grado A
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Modelo BNMS80
Tipo de empaquetado EasyTear™
Cantidad Un par por carpeta de PE interior; una carpeta por cada sobre de PE sellado EasyTear; 10 sobres por cada bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (100 pares)
Resistente a Productos químicos
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 600 mm