Learn More
Ansell BioClean™ Cubrezapatos dobles estériles
Description
- Polipropileno spunbond no tejido
- Suela resistente y antideslizante
- Elástico sin látex
- Fabricado en unas instalaciones que albergan ISO Certificación 9001:2008.
- Procesado en un centro certificado por NEBB ISO Entorno de clase 4
Specifications
Specifications
| Material | Polipropileno |
| Latex Free | Sí |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Tobillo elástico |
| Tipo de suela | Antideslizante |
| Color del tapón | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Ciencias de la vida |
| Cantidad de embalaje | 150 pares/caja. |
| Show More |