Learn More
Ansell BioClean - Kit Estéril D S BDKM - Talla 3XL
BIOPHARMA
Código de producto. 17680767
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Sobretodos para sala estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17680767 Sobretodos para sala estéril paquete de 12
1 options
Código de producto. 17680767 Proveedor Ansell N.º de proveedor SBDKM3XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    664.00€
    320.70€ / paquete de 12
    Ahorro 343.30€
    51% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-06-2027
Mono estéril con cuello, capucha, cubrebotas y mascarilla facial integrada. Capucha con máscara facial integrada con protección añadida de producto y personal. Kit único para todas las prendas, lo que supone un menor desperdicio de embalaje en general. Suela antideslizante para reducir el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo.
  • Características añadidas: La BioClean-D El kit estéril S-BDKM incluye un mono desechable, cubrebotas con suela antideslizante, capucha y mascarilla facial integrada, que proporciona protección personal de pies a cabeza.
  • Embalaje optimizado: Todas las prendas se presentan en un único paquete, lo que hace más cómoda su manipulación y minimiza el desperdicio general del embalaje.
  • Ajuste mejorado: El BioClean™ El mono incluido en este kit está diseñado con una cremallera frontal, espalda, puños y tobillos elásticos, lo que ofrece un ajuste cómodo, mientras que las presillas para los pulgares garantizan una sujeción segura.
  • Riesgos de contaminación reducidos: Como está hecho de CleanTough™ Hecho de material liviano y que no suelta pelusa, este mono estéril es ideal para usar en salas blancas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Material CleanTough
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Cara elástica estándar
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Sellado
Esterilidad Estéril
Resistencia Productos químicos, Partícula
Estilo de la parte posterior Elástico
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13935-2, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, ISO 11137-1:2006, ISO 9001:2015, Categoría III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
N.º de bolsillos Ninguno
Altura (métrico) 194-200 cm (6 pies 4 in - 6 pies 6 in)
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)