Learn More
Ansell BioClean-D™ Mono estéril desplegable con capucha S-BDSH
BIOPHARMA
Código de producto. 15696097
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 15
paquete de 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15696097 4XL paquete de 15
15646097 Pequeño paquete de 20
15636097 M paquete de 20
15438210 M cada uno
15626097 L paquete de 20
15656097 XL paquete de 20
15676097 2XL paquete de 20
15686097 3XL paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
N/D
Código de producto. 15696097 Proveedor Ansell N.º de proveedor SBDSH4XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    263.97€ / paquete de 15
    Ahorro 20.03€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
N/D
El mono estéril desplegable para sala limpia con capucha cuenta con pestañas removibles para una colocación aséptica.
  • Tecnología de diseño desplegable: colocación aséptica simplificada
  • CleanTough™ Tejido: Para una prenda estéril antiestática y que no suelta pelusa
  • Pestañas de presión de liberación rápida: colocación aséptica aún más facilitada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño 4XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de cintura Estándar
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Sellado, Cosido
Esterilidad Estéril
Resistencia Chemicals
Recubrimiento Uncoated
Tipo de collarín Capucha elástica
Estilo de la parte posterior Elástico
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, (EU)2016/425, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Certificaciones/conformidad (Europa) (UE)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Descripción Quick release tabs, removable zip tab
Sin látex Sí
Modelo S-BDSH
N.º de bolsillos None
Tamaño del tórax (imperial) De 48 a 51 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 124 a 132 cm
Estilo de manga Long sleeve with elasticated cuff
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio, sala limpia, fabricación de dispositivos médicos, biotecnología, farmacéutica, semiconductores
Anchura del tórax (imperial) 48 to 51 in.
Altura (imperial) 6 pies 4 pulg. - 6 pies 6 pulg.
Altura (métrico) 194 a 200 cm
Envase Una pieza doblada asépticamente por cada bolsa interior de PE sellada; una bolsa interior por cada bolsa exterior de PE sellada; 20 bolsas exteriores por caja forrada (20 piezas). Tenga en cuenta: los tamaños 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL y 8XL son 15 monos por caja.
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Mostrar más Mostrar menos
N/D