Learn More
Ansell™ Monos desechables y no estériles BioClean-D™ con cuello y orificios para pulgar
Descripción
- Tejido CleanTough™ de baja pelado y antiestático fabricado
- Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008.
- Compatible con ISO Clase 4
- Cremallera frontal con solapa.
- Espalda, puños y tobillos elásticos
- Disponible en tamaños que van desde S hasta 4XL
- Testado por ASTM D6978 05
- Testado por HELMKE drum
- Bajo nivel de partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | CleanTough™ Tela |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elastic at Back |
| Estilo de tobillo | Elastic |
| Estilo de manguito | Elastic |
| Estilo de cuello | Collared |
| Mostrar más |