Learn More
Ansell BioClean-D™ Capucha estéril
BIOPHARMA
Código de producto. 16673622
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
16673622 Polipropileno paquete de 120
1 options
N/D
Código de producto. 16673622 Proveedor Ansell N.º de proveedor SBDHDL
En stock
N/D
La campana para sala limpia de longitud larga cuenta con un yugo extra largo para una cobertura máxima.
  • Longitud extendida: Cobertura protectora más completa
  • Material ligero que no suelta pelusa: menos riesgos de contaminación
  • Propiedades ESD: Riesgo reducido de interferencias o daños electrostáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Capucha estéril
Tamaño Universal
Material Polipropileno
Color Blanco
Tipo de tapón Pull-over
Desechables Un solo uso
Sin látex N.º
Modelo S-BDHD
Tipo de costura Sellado
Tamaño (imperial) Universal
Tamaño (métrico) Universal
Esterilidad Estéril
Estructura Material ligero y que no suelta pelusa
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio, Investigación de la Escena del Crimen (CSI), Ciencias Forenses, Salas Blancas, Fabricación de Dispositivos Médicos, Biotecnología, Mantenimiento de Equipos e Instrumentos, Industria Farmacéutica
Resistencia Descarga electrostática
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Mostrar más Mostrar menos
N/D