Learn More
Ansell BioClean-D Long-Length Capucha no estéril
BIOPHARMA
Código de producto. 16663622
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno hilado
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
16663622 Polipropileno hilado paquete de 120
1 options
Código de producto. 16663622 Proveedor Ansell N.º de proveedor BDHDL
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
La capucha no estéril cuenta con un yugo extra largo para una máxima cobertura.
  • Ligero y con poca pelusa CleanTough material
  • Propiedades de ESD
  • EPI Cat 3 Tipo PB [6]
  • Sin silicona
  • Certificaciones y pruebas:
    • Fabricado en unas instalaciones que albergan ISO 9001:2015 y (UE)2016/425
    • Certificaciones del Módulo D. Cumple con la Categoría 3 - Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425.
    • Probado según la norma EN ISO 13034:2005+A1:2009 Ropa de protección contra productos químicos líquidos (Tipo PB[6])
    • Probado según la norma EN ISO 14325 ropa de protección contra productos químicos
    • Testados conforme a las normas: EN 1149-5:2008, ropa de protección - propiedades electrostáticas; EN 530, Resistencia a la abrasión; EN 7854, Resistencia a la flexión; EN 6530, Resistencia a la penetración de líquidos; EN13934-1, Resistencia a la tracción; EN 9073-4, Resistencia al desgarro trapezoidal; EN863, Resistencia a la perforación; y EN 13935-2, Resistencia de la costura.
    • Probado contra el estándar de permeación ASTM F739-12
    • Procesado en un centro certificado por NEBB ISO Entorno de clase 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Campana
Tamaño Universal
Material Polipropileno hilado
Color Blanco
Tipo de tapón Elástico
Desechables Un solo uso
Tipo de diseño Tres piezas
Modelo BDHD
Tipo de costura Encuadernado, costura con una sola aguja
Esterilidad No estéril
Cantidad 120/Pk.
Tipo de campana extractora Tres piezas, abertura facial elástica