Learn More
Ansell™ Monos estériles con capucha para salas blancas BioClean-D™
Descripción
- Compatibles con ISO Clase 4 y EU GMP Grado A
- Tejido CleanTough™ duradero antiestático y deja pocas pelusas
- Presione las lengüetas de los tacos de liberación rápida para una colocación sin contacto
- Espalda, capucha, puños y tobillos elásticos
- Cremallera delantera
- Testado por ASTM D6978 05
- Testado por HELMKE DRUM
- Bajo nivel de partículas
- Nivel de garantía de esterilidad 10−6
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubierta para salas blancas. |
| Tamaño | XS |
| Material | Tejido CleanTough™ |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Hood Type | Elástico |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Mostrar más |