Learn More
Ansell BioClean™ Forros de guantes estériles resistentes a cortes S-BCRL
Código de producto. 17253444
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17253444 XS paquete de 100
17263444 Pequeño paquete de 100
17273444 Medio paquete de 100
17283444 Grande paquete de 100
17293444 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17253444 Proveedor Ansell N.º de proveedor SBCRL5055
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los revestimientos de los guantes se caracterizan por Dyneema™ Hilo de diamante para una mayor resistencia al corte, diseñado específicamente para usarse entre dos guantes de sala limpia.
  • El™ hilo Dyneema Diamond proporciona mayor resistencia al corte y protección durante procedimientos rigurosos.
  • Diseñado para usarse entre dos guantes de sala limpia para proporcionar EN 388 Nivel B y ANSI Protección contra cortes A2
  • Diseñado específicamente para una destreza, comodidad y ajuste óptimos.
  • Procesado en un centro certificado por NEBB ISO Entorno de clase 4
  • Ideal para aplicaciones que requieren manipular objetos afilados o limpiar aparatos que representan un riesgo de corte.
  • Ningún revestimiento proporciona protección completa contra cortes, tenga cuidado al manipular objetos afilados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Coating Material Sin revestimiento
Color Blanco
Cut Resistance Rating ANSI A2
Desechables Un solo uso
Hand Ambidiestro
Uso en laboratorio/sala limpia Sí
Latex Free Sí
Material Polietileno
Tamaño XS
Esterilidad Estéril
Norma EN388 3X4XB
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de productos químicos, atención sanitaria y ciencias de la vida
Estilo de puño de los guantes Tejido
Color hem. Amarillo
Serie S-BCRL
Longitud (imperial) 6,3 in
Longitud (métrico) 16.2 cm