Learn More
Ansell™ Mitones para aislador de nitrilo para sala limpia BioClean™
BIOPHARMA
Código de producto. 30002918
Cambiar vista
Click to view available options
Color: blanco; material: nitrilo; talla: 9,75
Código de producto.
30002918 Color: blanco; material: nitrilo; talla: 9,75
1 options
Código de producto. 30002918 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor CGL30NITM9
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los mitones para aislador de nitrilo para sala limpia BioClean™ están fabricados con nitrilo con niveles increíblemente bajos de partículas y excelentes propiedades de ESD. Diseñados para su uso en áreas de fabricación de inyectables y producción farmacéutica, nuestros mitones CGL se procesan y envasan en salas limpias.
  • Probado contra ASTM D6978-05 para la manipulación de medicamentos de quimioterapia
  • 100 % a prueba de fugas de agua
  • La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
  • Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
  • Se ajustan a una abertura de 254 mm de tamaño.
  • Compatibles con autoclave
  • ISO 4 salas limpias lavadas y empaquetadas
  • Resistente a VHP , IPA y desinfectantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ASTM F739 No
Certificaciones/conformidad ASTM D6978
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 parte 2, categoría III
Chlorinated Sí
Procedimiento de limpieza Lavado DI
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Contenido y almacenamiento Conservar en un lugar fresco y seco (< 40 C) °alejado de la luz solar directa y de la luz fluorescente.
Descripción Una pieza por bolsa de PE interior sellada, una bolsa interior por segunda bolsa de PE interior sellada, una segunda bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada, 20 bolsas exteriores por caja de polietileno Correx blanca interior revestida
Accelerator Free No
Aplicaciones bacteriológico
Color Blanco
Finger Thickness (English) 21,65 mil
Finger Thickness (Metric) 0,55 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo, con inmersión de látex
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0,50 mm
Tamaño 9,75
Modelo Puño con reborde
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 0,50 mm
Estilo de dedo Completa
Para utilizar con (aplicación) Fabricación farmacéutica, investigación y desarrollo de laboratorios, materias primas y preparación, fabricación de biotecnología, fabricación de semiconductores
Sexo Unisex
Manufacturing/QMS Audit Standards Normas de auditoría QMS de fabricación ISO 9001, módulo D del reglamento sobre EPI 2016/425
Tipo de empaquetado Bolsas de PE, caja de polietileno Correx
Tamaño del puerto (imperial) 10 in
Tamaño del puerto (métrico) 254 mm
Cantidad Paquete de 20
Serie GGL
Longitud (imperial) 33 in
Longitud (métrico) 840 mm