Learn More
Tork Paño de limpieza resistente de base biológica W4
Código de producto. 30243808 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243808 Blanco paquete de 4
1 options
Código de producto. 30243808 Proveedor Tork N.º de proveedor 930179
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Estos paños de limpieza de base biológica absorben y limpian eficazmente la grasa y la suciedad. Gracias a la dispensación de hojas individuales y a su diseño altamente duradero, se pueden utilizar repetidamente, reduciendo costes y consumo.
  • Ayude a reducir su impacto ambiental con estos paños de limpieza hechos con un 99 % de fibras vegetales.
  • Fomente la sostenibilidad en el lugar de trabajo con paños de limpieza de origen vegetal fabricados con un proceso de fabricación sin residuos.
  • Mejore la eficiencia con estos exelCLEAN™ Los paños de limpieza hacen que la limpieza sea hasta un 30% más rápida, un 20% más fácil y reducen el consumo de disolvente hasta en un 40% en comparación con los trapos mixtos.
  • Minimiza los residuos con un 100% de fibras de cartón recicladas en el embalaje y un 30% de contenido de plástico reciclado en el embalaje interior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas de alta resistencia
Longitud (imperial) 6,42 in
Longitud (métrico) 16.3 cm
Anchura (imperial) 5,51 in
Anchura (métrico) 14 cm
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Tela 1-ply