Learn More
Eppendorf™ Tubes™ con tapón de rosca 5,0 mL - Microtubo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17794994 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17794994 5 mL paquete de 200
1 options
Código de producto. 17794994 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030122518
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eppendorf Tubes™ con tapón de rosca son su elección ideal cuando trabaja con volúmenes de muestra de tamaño mediano (0,5 - 5,0 mL). Las variantes SafeCode mejoran la identificación de la muestra, mientras que la opción BioBased, fabricada con recursos renovables, proporciona una alternativa ecológica sin comprometer el rendimiento.
La variante BioBased (fabricada con material de origen biológico) ayuda a reducir la huella de carbono relacionada con los consumibles en el laboratorio. Los tubos de base biológica tienen propiedades materiales y especificaciones técnicas idénticas a las de nuestros tubos no biológicos.
  • Garantiza un almacenamiento sin fugas y protege la integridad de la muestra.
  • Adecuado para una amplia gama de tareas de laboratorio, mejorando la flexibilidad.
  • Materiales de alta calidad para un rendimiento robusto y duradero.
  • Graduaciones claras y visibles para una rápida evaluación del volumen.
  • Facilita la recuperación óptima de muestras y una centrifugación eficiente.
  • Disponible en Eppendorf Calidad, PCR limpio, estéril/pirógeno/DNasa/RNasa/humano y bacteriano DNA-free y calidad de ADN forense para una pureza probada.
  • La opción 2D Datamatrix (SafeCode) presenta una codificación de 2 niveles para una identificación segura de la muestra.
  • La función de corrección de errores ECC200 permite una lectura segura de códigos con hasta un 25 % de códigos dañados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificados ISCC PLUS, ACT, My Green Lab, materias primas de primera calidad conforme a la Clase 6 de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Incolora
Capacidad (métrico) 5 mL
Material Polipropileno
Incluye Microtubos de base biológica
N.° por paquete 100/paq.
Envase 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos)
Cantidad 200 tubos
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
ACT Label Sí
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 68 mm
Diámetro (métrico) 15.2 mm
Graduated N.º
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 25,000 x g
Grado de pureza o calidad Estéril, pirógeno, DNasa, RNasa, humano y bacteriano. DNA-free