Learn More
CleanSpace™ Technology Adaptador de exhalación con máscara biológica
Código de producto. 17445382 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Adaptador de máscara biológica; material:poliisopreno; color:azul; tipo de diseño:cubierta de válvula; dimensiones (Pr. x An. x Al.):18 x 6 x 5 cm; desechable:sí; para su uso con (equipo):CS3027.
Código de producto.
17445382 Adaptador de máscara biológica; material:poliisopreno; color:azul; tipo de diseño:cubierta de válvula; dimensiones (Pr. x An. x Al.):18 x 6 x 5 cm; desechable:sí; para su uso con (equipo):CS3027.
1 options
Código de producto. 17445382 Proveedor CleanSpace™ Technology N.º de proveedor CS3026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.01€
    60.50€ / paquete de 5
    Ahorro 17.51€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Para su uso con el sistema HALO y está diseñado específicamente para unidades de biocontención, laboratorios y salas limpias farmacéuticas.
El sistema BioHood es compatible con la mascarilla HALO CleanSpace™. Se ha diseñado específicamente para unidades de biocontención, laboratorios y salas limpias farmacéuticas, lo que proporciona protección ocular y para la cabeza.
  • Material DuPont™ Tyvek™ y tecnología de costura
  • Ligero y duradero
  • Resistente a la sangre y a los líquidos
  • El único diseño de capucha para PAPR que cubre completamente la mascarilla cuando se usa, lo que minimiza la contaminación del dispositivo
  • Se puede quitar fácilmente mientras se lleva la mascarilla para proteger a los profesionales sanitarios cuando se lo quitan
  • Amplio campo de visión y diseño único que asegura la visera para evitar el deslizamiento y el movimiento
  • Sin correas, mangueras, empañamiento o calor
  • Flujo de aire cómodo sin resistencia a la respiración
  • Recibe la aprobación del NIOSH y del marcado CE
  • Piezas del sistema BioHood: BioHood (CS3024), HEPA biológico P3/T3 (CS3025) y adaptador de exhalación con máscara biológica (CS3026): reutilizable y se acopla a la máscara facial HALO CleanSpace™ (la máscara facial se vende por separado)
Especificaciones
Color Azul
Desechables Un solo uso
Material Poliisopreno
Tipo de producto Adaptador de exhalación
Para utilizar con (equipo) CS3027
Modelo CS3026
Cantidad 5/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18 x 6 x 5 cm