Descripción
El sistema BioHood es compatible con la mascarilla HALO CleanSpace™. Se ha diseñado específicamente para unidades de biocontención, laboratorios y salas limpias farmacéuticas, lo que proporciona protección ocular y para la cabeza.
- Material DuPont™ Tyvek™ y tecnología de costura
- Ligero y duradero
- Resistente a la sangre y a los líquidos
- El único diseño de capucha para PAPR que cubre completamente la mascarilla cuando se usa, lo que minimiza la contaminación del dispositivo
- Se puede quitar fácilmente mientras se lleva la mascarilla para proteger a los profesionales sanitarios cuando se lo quitan
- Amplio campo de visión y diseño único que asegura la visera para evitar el deslizamiento y el movimiento
- Sin correas, mangueras, empañamiento o calor
- Flujo de aire cómodo sin resistencia a la respiración
- Recibe la aprobación del NIOSH y del marcado CE
- Piezas del sistema BioHood: BioHood (CS3024), HEPA biológico P3/T3 (CS3025) y adaptador de exhalación con máscara biológica (CS3026): reutilizable y se acopla a la máscara facial HALO CleanSpace™ (la máscara facial se vende por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Cartucho/filtro | PARTÍCULAS |
| Tipo de producto | Filtro de exhalación |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Eficacia de filtro | P3 |
| Sin látex | Sí |
| Modelo | CS3027 |
| Cantidad | 15 paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 23 x 15 x 9 cm |