Learn More
Micronova™ Bolsas de basura™ , irradiado
Código de producto. 17265764 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 gal
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
17265764 1 gal paquete de 10
1 options
Código de producto. 17265764 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BL21016IRBB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.75€
    17.88€ / paquete de 10
    Ahorro 0.87€
    4% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con LDPE que cumple con la FDA, BinLiners™ Están disponibles en espesores de 1 a 6 mm y pueden contener volúmenes de 8 a 209 L. Las opciones de suministro incluyen paquetes planos, rollos con núcleo de plástico, bolsas individuales o paquetes a granel.
  • Tipo de producto: Bolsa de basura
  • Material: Polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Color: transparente
  • Espesor: 2 mm
  • Capacidad (métrica): 4 L (1 gal.)
  • Dimensiones: 25,4 x 40,6 cm (10 x 16 in)
  • Forma: Sello plano (sin pliegues en la parte inferior, se adapta a todos los contenedores)
  • Estéril: Sí
  • Método de esterilización: Irradiación (Dosis mínima: 25 kGy)
  • Embalaje: 10 revestimientos por bolsa doble
  • Para usar con (aplicación): Eliminación o transferencia de material, o como cubierta ligera de equipo de protección
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento del cestillo
Capacidad (métrico) 4 L
Material LDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1 gal
Certificaciones/conformidad FDA: Reglamento 21 CFR, 177.1520, 3.1; Fabricación: ISO 9001; SAL: 10 -6
Color Transparente
Dimensiones 25,4 x 40,6 cm (10 x 16 in)
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Eliminación o transferencia de material, o como cubierta de equipo de protección liviano
Para utilizar con (equipo) Soportes para bolsas de basura
Tipo de empaquetado 10 revestimientos/bolsa doble
Cantidad 200/Cs.
Forma Sello plano (sin pliegues en la parte inferior, se adapta a todos los contenedores)
Esterilidad Estéril
Método de esterilización Irradiación (dosis mínima: 25 kGy)
Grosor (métrico) 2 mm