Learn More
Bim Antibody, DyLight 650, R&D Systems™
Código de producto. 18366525 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18366525 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18366525 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300198C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Bim Polyclonal specifically detects Bim in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Bim
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BAM, bcl-2 interacting mediator of cell death, bcl-2 interacting protein Bim, Bcl2-interacting mediator of cell death, bcl2-L-11, BCL2-like 11 (apoptosis facilitator), bcl-2-like protein 11, bcl-2-related ovarian death agonist, BIM-alpha6, BIM-beta6, BIM-beta7, BIMBOD, BimEL, BimL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Bim (NP_006529.1; Ala2-Arg120).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10018
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus