missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biliverdin Reductase B/BLVRB Antibody [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30744761 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30744761 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30744761 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF6568B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Biliverdin Reductase B/BLVRB Polyclonal antibody specifically detects Biliverdin Reductase B/BLVRB in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Biliverdin Reductase B/BLVRB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen Biliverdin reductase B, biliverdin reductase B (flavin reductase (NADPH)), Biliverdin-IX beta-reductase, BVR-B, EC 1.3.1.24, EC 1.5.1.30, flavin reductase, flavin reductase (NADPH), FLRBVRB, FR, GHBP, Green heme-binding protein, MGC117413, NADPH-dependent diaphorase, NADPH-flavin reductase, SDR43U1, short chain dehydrogenase/reductase family 43U, member 1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Biliverdin Reductase B/BLVRB, Ala2-Gln206, predicted, Accession # P30043
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 645
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.