Learn More
Bifonazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15510584 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15510584 1 g 1 g
15520584 5 g 5 g
15530584 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15510584 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458620010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 60628-96-8
Fórmula molecular C22H18N2
Peso molecular (g/mol) 310.39
Clave InChI OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bifonazole, mycospor, trifonazole, bifonazol, bifonazolum, amycor, azolmen, bifonazol inn-spanish, bifonazolum inn-latin, 1-4-biphenylyl phenylmethyl-1h-imidazole
PubChem CID 2378
ChEBI CHEBI:78692
Nombre IUPAC 1-[fenil-(4-fenilfenil)metil]imidazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifonazole
Punto de fusión 149.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 1 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.39
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bifonazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación