Learn More
Bifluranol, MedChemExpress
Código de producto. 16492458
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492458 5 mg 5 miligramos
16480259 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492458 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00229
MedChemExpress Bifluranol (BX341) is an anti-androgen.
Bifluranol (BX341) is an anti-androgen.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifluranol
CAS 34633-34-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18F2O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo BX341
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (342.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](C1=CC(F)=C(O)C=C1)[C@H](C2=CC(F)=C(O)C=C2)CC
Peso molecular (g/mol) 292.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.32
Porcentaje de pureza 98.88%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism