missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BID Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18712483 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18712483 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18712483 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500245C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BID Polyclonal antibody specifically detects BID in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BID
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen apoptic death agonist, BH3 interacting domain death agonist, BH3-interacting domain death agonist, BID isoform ES(1b), BID isoform L(2), BID isoform Si6, desmocollin type 4, FP497, Human BID coding sequence, MGC15319, MGC42355, p22 BID, tbid
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residues 60 and 120 of human BH3 interacting domain death agonist using the number given in entry NP_932070.1 (GeneID 637). The epitope is found in isoforms 1 and 2 (but not isoform 3) of human BID.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 637
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.