Learn More
Biciclohexil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10361391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10361391 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10502014 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10361391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402211000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-51-3 | C12H22 | 166.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-51-3
Fórmula molecular C12H22
Peso molecular (g/mol) 166.31
Número MDL MFCD00003815
Clave InChI WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
PubChem CID 7094
Nombre IUPAC ciclohexilciclohexano
SMILES C1CCC(CC1)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicyclohexyl
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 3.0°C to 4.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 227.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4780 to 1.4800
Cantidad 100 g
Beilstein 05, 108
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido